Ácido nalidíxico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 109 EUR
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Ácido nalidíxico
Ácido nalidixico
Active against gram-negative bacteria.
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 225…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006884
Núm. CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7