Nitrofurantoin
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
BIN0136-100G
BIN0136-250G
BIN0136-500G
APOSBIN0136-100GEA
59.6
EUR
APOSBIN0136-100G
APOSBIN0136-250G
APOSBIN0136-500G
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin is bactericidal in vitro to most gram-positive and gram-negative bacteria.
Formula:
C₈H₆N₄O₅ Pto. de fusión: 267…269 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003224 Núm. CAS: 67-20-9 EINECS: 200-646-5 |