Nistatina dihidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIN0138-1G BIN0138-5G
APOSBIN0138-1GEA 0 EUR
APOSBIN0138-1G APOSBIN0138-5G
Nistatina dihidrato
Nistatina dihidrato
Nystatin is a polyene antifungal antibiotic produced by streptomyces noursei.
  • Potency: 5210 IU/mg
Formula: C₄₇H₇₅NO₁₇·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036240
Núm. CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0