1-(4-Nitrofenil)glicerol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PNPG
BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 109 EUR
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrofenil)glicerol
1-(4-Nitrofenil)glicerol
Formula: C₉H₁₁NO₅
MW: 213,19 g/mol
Pto. de fusión: 93…101 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00017037
Núm. CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9