Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIN0365-1G BIN0365-500MG BIN0365-1680G BIN0365-240G BIN0365-480G
APOSBIN0365-1GEA 306 EUR
APOSBIN0365-1G APOSBIN0365-500MG APOSBIN0365-1680G APOSBIN0365-240G APOSBIN0365-480G
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase
Formula: C₁₈H₁₃ClNNa₂O₅P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 4264-93-1