Novobiocin sodium salt ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 4-((7-(((2R,3R,4S,5R)-4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)carbamoyl)-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenolate, Novobiocin sodium
BIN0394-10G
BIN0394-5G
APOSBIN0394-10GEA
190
EUR
APOSBIN0394-10G
APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Formula:
C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁ MW: 634,614 g/mol Pto. de fusión: 215 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066541 Núm. CAS: 1476-53-5 EINECS: 216-023-6 |