β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
BIN0431-10G BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA 364 EUR
APOSBIN0431-10G APOSBIN0431-5G
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063256
Núm. CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5