Nile red
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 142 EUR
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nile red
Nile red
Formula: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318,38 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011639
Núm. CAS: 7385-67-3