Nicotinamida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 26.1 EUR
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinamida 99%
Nicotinamida
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Pto. Ebullición: 334
Pto. de fusión: 128…132 °C
Densidad: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006395
Núm. CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Índice Merck: 12,06574