Ácido nicotínico (Niacin)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico
BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 161 EUR
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
Ácido nicotínico (Niacin)
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Pto. Ebullición: 258
Pto. de fusión: 236…239 °C (subl.)
Densidad: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 13,06552