Nalidixic acid sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
BIN4302-100G BIN4302-25G
APOSBIN4302-100GEA 328 EUR
APOSBIN4302-100G APOSBIN4302-25G
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial DNA polymerase.
Formula: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Pto. de fusión: >280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064376
Núm. CAS: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7