β-D-Glucopiranósido de nonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: NG
BIN5001-500MG BIN5001-1G BIN5001-5G
APOSBIN5001-500MGEA 97.3 EUR
APOSBIN5001-500MG APOSBIN5001-1G APOSBIN5001-5G
β-D-Glucopiranósido de nonilo
β-D-Glucopiranósido de nonilo
Formula: C₁₅H₃₀O₆
MW: 306.4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063300
Núm. CAS: 69984-73-2