Rojo aceite O
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CI 26125
BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 87 EUR
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Rojo aceite O
Oil red O
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Pto. de fusión: 120…126 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003898
Núm. CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3