Parthenolide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIP0110-100MG BIP0110-250MG BIP0110-50MG
APOSBIP0110-100MGEA 66.7 EUR
APOSBIP0110-100MG APOSBIP0110-250MG APOSBIP0110-50MG
Parthenolide
Parthenolide
Anti-inflammatory agent
Formula: C₁₅H₂₀O₃
Pto. de fusión: 115…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134592
Núm. CAS: 20554-84-1