Polimixina B, sulfato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIP0145-10G BIP0145-1G BIP0145-5G
APOSBIP0145-10GEA 219 EUR
APOSBIP0145-10G APOSBIP0145-1G APOSBIP0145-5G
Polimixina B, sulfato
Polimixina B, sulfato
Poly B is a mixture of the sulphates of polypeptides
  • approx. 8000 units/mg
  • Cell culture tested
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00131991
Núm. CAS: 1405-20-5
EINECS: 215-774-7