α-Toluenosulfonilo fluoruro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 0 EUR
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
α-Toluenosulfonilo fluoruro 99%
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II