Piridoxinio clorhidrato ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-500GEA 328 EUR
APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Piridoxinio clorhidrato ≥99.5%
Piridoxinio clorhidrato
Formula: C₈H₁₂ClNO₃
Pto. de fusión: 214…215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012807
Núm. CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2