Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phosphoenolpyruvate potassium salt, Potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid potassium
BIP0691-1G
BIP0691-5G
BIP0691-25G
APOSBIP0691-1GEA
46.4
EUR
APOSBIP0691-1G
APOSBIP0691-5G
APOSBIP0691-25G
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Formula:
C₃H₄KO₆P Pto. de fusión: 174…175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00044476 Núm. CAS: 4265-07-0 EINECS: 224-247-0 |