Ftalaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Ftalaldehído, OPA
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 24.8 EUR
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Ftalaldehído
Ftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 53…57 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003335
Núm. CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II