PIPES sal disódica ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Piperazina-1,4-dietanosulfonato de disodio
BIP0704-100G BIP0704-500G BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP0704-100G APOSBIP0704-500G APOSBIP0704-1KG
PIPES sal disódica ≥98%
PIPES-Na2
  • Buffer
Formula: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
MW: 346.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064349
Núm. CAS: 76836-02-7