L-Fenilalanina ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
BIP0716-100G BIP0716-1KG BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP0716-100G APOSBIP0716-1KG APOSBIP0716-500G
L-Fenilalanina ≥99.5%
L-Fenilalanina
USP, Pyrogen free
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 270…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271