L(-)-Prolina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Prolina, H-Pro-OH
BIP0717-500G BIP0717-100G
APOSBIP0717-500GEA 36.4 EUR
APOSBIP0717-500G APOSBIP0717-100G
L(-)-Prolina ≥99%
L(-)-Prolina
USP, pyrogen free
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 228 °C (desc.)
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064318
Núm. CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2