N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-L-phenylalanine, BOC-L-Phenylalanine, N-α-t-Boc-L-phenylalanine, Boc-Phe-OH
BIP0718-500G
APOSBIP0718-500GEA 92.8 EUR
APOSBIP0718-500G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002663
Núm. CAS: 13734-34-4