1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dicloruro de tetrametilendiamonio, Tetrametilendiamina dihidrocloruro
BIP0733-100G BIP0733-25G
APOSBIP0733-100GEA 31.9 EUR
APOSBIP0733-100G APOSBIP0733-25G
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012526
Núm. CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9