3'-Amino-3'-desoxi-N,N-dimetiladenosina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIP1001-100MG BIP1001-25MG BIP1001-10MG
APOSBIP1001-100MGEA 627 EUR
APOSBIP1001-100MG APOSBIP1001-25MG APOSBIP1001-10MG
3'-Amino-3'-desoxi-N,N-dimetiladenosina
3'-Amino-3'-desoxi-N,N-dimetiladenosina
Formula: C₁₂H₁₈N₆O₃
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063462
Núm. CAS: 58-60-6
EINECS: 200-388-3