1-Fenil-3-metil-5-pirazolona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIP1205-5G BIP1205-100G
APOSBIP1205-5GEA 0 EUR
APOSBIP1205-5G APOSBIP1205-100G
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 287 °C/265mmHg
Pto. de fusión: 126…128 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003138
Núm. CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0