Pterostilbene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
BIP1700-5G
BIP1700-10G
BIP1700-25G
APOSBIP1700-5GEA
36.4
EUR
APOSBIP1700-5G
APOSBIP1700-10G
APOSBIP1700-25G
Pterostilbene
Pterostilbene
Formula:
C₁₆H₁₆O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00238710 Núm. CAS: 537-42-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |