PIPES-Na ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hidrogenopiperazina-1,4-dietanosulfonato de sodio
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58 EUR
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES-Na ≥97%
PIPES-Na
  • Buffer
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
MW: 324.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065472
Núm. CAS: 10010-67-0