Puromicina diclorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BIP3340-100MG
BIP3340-250MG
BIP3340-500MG
APOSBIP3340-100MGEA
132
EUR
APOSBIP3340-100MG
APOSBIP3340-250MG
APOSBIP3340-500MG
Puromicina diclorhidrato
Puromycin dihydrochloride
Formula:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl MW: 544.44 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012691 Núm. CAS: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |