Puromicina diclorhidrato (de Streptomyces alboniger) animal-free
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIP4033-100MG
BIP4033-50MG
APOSBIP4033-100MGEA
284
EUR
APOSBIP4033-100MG
APOSBIP4033-50MG
Puromicina diclorhidrato (de Streptomyces alboniger) animal-free
Puromycin dihydrochloride
Formula:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Pto. de fusión: 179…180 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012691 Núm. CAS: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |