Dimidio bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromuro de 3,8-diamino-6-fenil-5-metilfenantridinio, Bromuro de 2,7-diamino-9-fenil-10-metilfenantridinio
BIP4354-250MG BIP4354-1G BIP4354-5G
APOSBIP4354-250MGEA 36.4 EUR
APOSBIP4354-250MG APOSBIP4354-1G APOSBIP4354-5G
Dimidio bromuro
Dimidio bromuro
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380.29 g/mol
Pto. de fusión: 242…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011757
Núm. CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7