Yoduro de propidio
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diioduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio
BIP4355-100MG
BIP4355-250MG
BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA
143
EUR
APOSBIP4355-100MG
APOSBIP4355-250MG
APOSBIP4355-50MG
Yoduro de propidio
Yoduro de propidio
Fluorescent staining compound.
Formula:
C₂₇H₃₄I₂N₄ Pto. de fusión: 220…225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011921 Núm. CAS: 25535-16-4 EINECS: 247-081-0 |