6-Bencilaminopurina solución 1,0 mg/ml
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bencil(purin-6-il)amina
BIPB130-100ML BIPB130-500ML
APOSBIPB130-100MLEA 50.9 EUR
APOSBIPB130-100ML APOSBIPB130-500ML
6-Bencilaminopurina solución 1,0 mg/ml
6-Bencilaminopurina
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005572
Núm. CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5