Amino-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1033-100MG BIPG1033-250MG BIPG1033-500MG
APOSBIPG1033-100MGEA 139 EUR
APOSBIPG1033-100MG APOSBIPG1033-250MG APOSBIPG1033-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₃NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11041129
Núm. CAS: 663921-15-1