Amino-PEG4-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1046-10G BIPG1046-1G BIPG1046-5G
APOSBIPG1046-10GEA 683 EUR
APOSBIPG1046-10G APOSBIPG1046-1G APOSBIPG1046-5G
Amino-PEG4-alcohol
Amino-PEG4-alcohol
Formula: C₈H₁₉NO₄
MW: 193,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 86770-74-3