Amino-PEG8-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 62.5 EUR
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Formula: C₁₆H₃₅NO₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11041128
Núm. CAS: 352439-37-3