2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
BIPG1063-1G BIPG1063-5G
APOSBIPG1063-1GEA 171 EUR
APOSBIPG1063-1G APOSBIPG1063-5G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formula: C₆H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185897
Núm. CAS: 134978-97-5