Amino-PEG6-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, NH2-PEG6-Boc
BIPG1075-250MG BIPG1075-100MG BIPG1075-500MG
APOSBIPG1075-250MGEA 125 EUR
APOSBIPG1075-250MG APOSBIPG1075-100MG APOSBIPG1075-500MG
Amino-PEG6-t-butyl ester
Amino-PEG6-t-butyl ester
Formula: C₁₉H₃₉NO₈
MW: 409,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13184944
Núm. CAS: 1286281-32-0