Amino-PEG8-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Amino-PEG8-Boc
BIPG1076-250MG BIPG1076-100MG BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA 238 EUR
APOSBIPG1076-250MG APOSBIPG1076-100MG APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Formula: C₂₃H₄₇NO₁₀
MW: 497,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11041142
Núm. CAS: 756526-06-4