Azido-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
BIPG1106-250MG BIPG1106-50MG BIPG1106-100MG
APOSBIPG1106-250MGEA 345 EUR
APOSBIPG1106-250MG APOSBIPG1106-50MG APOSBIPG1106-100MG
Azido-PEG4-acid
Azido-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₆
MW: 291,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12406155
Núm. CAS: 1257063-35-6