Azido-PEG8-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azido-dPEG®8-acid
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 261 EUR
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Formula: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
MW: 467,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1214319-92-2