Azido-PEG24-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1113-100MG BIPG1113-50MG
APOSBIPG1113-100MGEA 569 EUR
APOSBIPG1113-100MG APOSBIPG1113-50MG
Azido-PEG24-acid
Azido-PEG24-acid
Formula: C₅₁H₁₀₁N₃O₂₆
MW: 1172,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1167575-20-3