11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PEG4-Azide, Azido PEG4-alcohol
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G
APOSBIPG1117-250MGEA 143 EUR
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Formula: C₈H₁₇N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03701128
Núm. CAS: 86770-67-4