14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: PEG5-Azide

BIPG1118-250MG BIPG1118-1G
APOSBIPG1118-250MGEA 261 EUR
APOSBIPG1118-250MG APOSBIPG1118-1G
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Formula: C₁₀H₂₁N₃O₅
MW: 263,29 g/mol
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20134131
Núm. CAS: 86770-68-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR