Azido-PEG24-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formula: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
MW: 1100,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 73342-16-2