Biotin-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1199-100MG BIPG1199-250MG
APOSBIPG1199-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1199-100MG APOSBIPG1199-250MG
Biotin-PEG4-acid
Biotin-PEG4-acid
Formula: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08457831
Núm. CAS: 721431-18-1