Fmoc-N-amido-dPEG®3-acid
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1397-500MG BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-500MGEA 50.9 EUR
APOSBIPG1397-500MG APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formula: C₂₄H₂₉NO₇
MW: 443,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 867062-95-1