(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1400-100MG BIPG1400-1G
APOSBIPG1400-100MGEA 108 EUR
APOSBIPG1400-100MG APOSBIPG1400-1G
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Formula: C₃₀H₄₁NO₁₀
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656474
Núm. CAS: 882847-34-9