Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1402-100MG BIPG1402-500MG
APOSBIPG1402-100MGEA 270 EUR
APOSBIPG1402-100MG APOSBIPG1402-500MG
Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Formula: C₃₄H₄₉NO₁₂
MW: 663,75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 756526-02-0