Mal-amido-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 19-Maleimido-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoic acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
BIPG1473-1G BIPG1473-250MG
APOSBIPG1473-1GEA 171 EUR
APOSBIPG1473-1G APOSBIPG1473-250MG
Mal-amido-PEG4-acid
Mal-amido-PEG4-acid
Formula: C₁₈H₂₈N₂O₉
MW: 416,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13184954
Núm. CAS: 1263045-16-4